Få mere at vide
Diisobutyl adipate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11429466
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429466 25 g 25g
11439466 100 g 100g
11449466 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429466 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19186.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-04-8
Molekylær formel C14H26O4
Molekylvægt (g/mol) 258.358
MDL nummer MFCD00053722
InChI nøgle RDOFJDLLWVCMRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisobutyl adipate, isobutyl adipate, diba, ftaflex diba, plasthall diba, bis 2-methylpropyl hexanedioate, hexanedioic acid, bis 2-methylpropyl ester, adipic acid, diisobutyl ester, diisobutyl hexanedioate, adipic acid bis 2-methylpropyl ester
PubChem CID 8831
ChEBI CHEBI:34708
IUPAC navn bis(2-methylpropyl) hexanedioate
SMIL CC(C)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisobutyl adipate
Tæthed 0.954
Kogepunkt 293°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.432
Mængde 25 g
Formel vægt 258.36
Procent renhed 97%