Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diiron nonacarbonyl |
| Navn note | 98% |
| Farve | Black to Brown-Red |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | Fe2(CO)9 |
| Mængde | 50 g |
| Fieser | 01,259; 02,139; 03,101; 04,157; 05,221; 06,195; 07,110; 08,498; 13,320; 04,534; 05,706; 07,144; 08,41; 08,216; 10,174; 08,214 |
| SMIL | [Fe].[Fe+3].[CH-]=O.[CH-]=O.[CH-]=O.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+] |
| Vis mere |