Få mere at vide
Diiron nonacarbonyl, 98%
Artikelnummer. 10388150 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10388150 10 g 10g
10398150 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10388150 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 209280100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15321-51-4 | C9H3Fe2O9 | 366.804 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15321-51-4
Molekylær formel C9H3Fe2O9
MDL nummer MFCD00151465
InChI nøgle CGJSNKHFIBINMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron nonacarbonyl, enneacarbonyldiiron, nonacarbonyldiiron, 1,3-diferrabicyclo 1.1.1 pentane-2,4,5-trione; hexakis carbon monoxide, diironnonacarbonyl, diironnonacarbonyl, purum fe
PubChem CID 71311424
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diiron nonacarbonyl
Navn note 98%
Farve Black to Brown-Red
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle packed in tin can
Lineær formel Fe2(CO)9
Mængde 10 g
Fieser 01,259; 02,139; 03,101; 04,157; 05,221; 06,195; 07,110; 08,498; 13,320; 04,534; 05,706; 07,144; 08,41; 08,216; 10,174; 08,214
SMIL [CH-]=O.[CH-]=O.[CH-]=O.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Fe].[Fe+3]
IUPAC navn carbon monoxide;iron;iron(3+);methanone
Molekylvægt (g/mol) 366.804
Formel vægt 363.78
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diiron nonacarbonyl
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Pyrofort fast stof Kategori 1
Faresætning
  • H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P222-Undgå kontakt med luft.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P422-Indholdet skal opbevares under .