Få mere at vide
Diiodomethan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diiodomethane |
| CAS | 75-11-6 |
| Molekylær formel | CH2I2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Methylene Diiodide, Methylene Iodide, NSC 35804 |
| InChI formel | InChI=1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2 |
| SMIL | ICI |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.84 |
| Formel vægt | 267.8246 |