missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diiodomethane-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diiodomethane-D2 |
| CAS | 15729-58-5 |
| Molekylær formel | C D2 I2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Methane-d2, diiodo- (7 CI, 8 CI, 9 CI), Dideuteriodiiodomethane, Dideuterodiiodomethane, Diiodomethane-d2, Methylene diiodide-d2, Methylene-d2 iodide, Diiodomethane-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/CH2I2/c2-1-3/h1H2/i1D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(I)I |
| IUPAC navn | dideuterio(diiodo)methane |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.8478 |
| Formel vægt | 269.8371 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?