Få mere at vide
Diiodomethan, 99%, stik.
Beskrivelse
Diiodmethan bruges til at bestemme tætheden af mineraler og andre faste prøver på grund af dens høje densitet. Det bruges som en optisk kontaktvæske til at bestemme brydningsindekset for visse ædelstene. I simmons-smith-reaktionen fungerer det som et reagens til at generere methylen (carbin) frie radikaler. Det reagerer med olefiner for at fremstille cyclopropaner med høj stereospecificitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Diiodmethan bruges til at bestemme tætheden af mineraler og andre faste prøver på grund af dens høje densitet. Det bruges som en optisk kontaktvæske til at bestemme brydningsindekset for visse ædelstene. I simmons-smith-reaktionen fungerer det som et reagens til at generere methylen (carbin) frie radikaler. Det reagerer med olefiner for at fremstille cyclopropaner med høj stereospecificitet.
Opløselighed
Blandbar med alkohol og æter. Lidt blandbar med vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med alkalimetalsalte, stærke oxidationsmidler, stærke baser, metaller, lithium, kalium, natrium, natriumoxider og legeringer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diiodomethane |
| Navn note | stabiliseret |
| Smeltepunkt | 5 °C til 6 °C |
| Tæthed | 3.322 |
| Kogepunkt | 180 °C til 181 °C (opdeling) |
| Flammepunkt | Ingen |
| Analyseprocentområde | 99%, stik. |
| Brydningsindeks | 1.74 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2810 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Diiodomethane, stabilized
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Methylene iodide