Få mere at vide
Diiodomethan, 99%, stik.
Artikelnummer. 11458790
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
25g
500g
50g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458790 25 g 25g
11432817 50 g 50g
11468790 100 g 100g
11442817 250 g 250g
11478790 500 g 500g
11422817 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11458790 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15457.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 75-11-6 | CH2I2 | 267,84 g/mol
Diiodmethan bruges til at bestemme tætheden af mineraler og andre faste prøver på grund af dens høje densitet. Det bruges som en optisk kontaktvæske til at bestemme brydningsindekset for visse ædelstene. I simmons-smith-reaktionen fungerer det som et reagens til at generere methylen (carbin) frie radikaler. Det reagerer med olefiner for at fremstille cyclopropaner med høj stereospecificitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diiodmethan bruges til at bestemme tætheden af mineraler og andre faste prøver på grund af dens høje densitet. Det bruges som en optisk kontaktvæske til at bestemme brydningsindekset for visse ædelstene. I simmons-smith-reaktionen fungerer det som et reagens til at generere methylen (carbin) frie radikaler. Det reagerer med olefiner for at fremstille cyclopropaner med høj stereospecificitet.
Opløselighed
Blandbar med alkohol og æter. Lidt blandbar med vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med alkalimetalsalte, stærke oxidationsmidler, stærke baser, metaller, lithium, kalium, natrium, natriumoxider og legeringer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-11-6
Molekylær formel CH2I2
Molekylvægt (g/mol) 267.84
MDL nummer MFCD00001079
InChI nøgle NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene iodide, methane, diiodo, methylene diiodide, mi-gee, dijodmethan, methylenjodid, dijodmethan czech, methylenjodid czech, di-iodomethane, diiodo-methane
PubChem CID 6346
IUPAC navn diiodmethan
SMIL ICI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diiodomethane
Navn note stabilized
Smeltepunkt 5°C to 6°C
Tæthed 3.322
Kogepunkt 180°C to 181°C (decomposition)
Flammepunkt None
Analyseprocentområde 99%, stab.
Brydningsindeks 1.74
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1696892
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,6066
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol and ether. Slightly miscible with water.
Formel vægt 267.84
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diiodomethane, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene iodide