Få mere at vide
Diiodohydroxyquinoline, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472339
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16472339 1 g
1 options
Artikelnummer. 16472339 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1400
MedChemExpress Diiodohydroxyquinoline is a topical therapeutic agent, with satisfactory antibacterial properties.
Diiodohydroxyquinoline is a topical therapeutic agent, with satisfactory antibacterial properties.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diiodohydroxyquinoline
Fysisk form Powder
CAS 83-73-8
Farve Yellow
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H5I2NO
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Iodoquinol 5,7-Diiodo-8-hydroxyquinoline 5,7-Diiodo-8-quinolinol
Opløselighedsinformation DMSO : 20.83 mg/mL (52.48 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL OC1=C2N=CC=CC2=C(I)C=C1I
Molekylvægt (g/mol) 396.95
Formel vægt 396.95
Procent renhed 98.0%