Få mere at vide
Diiodfluorescein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439220
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439220 50 g 50g
11429220 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439220 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16554.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31395-16-1 | C20H10I2O5 | 584.104 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31395-16-1
Molekylær formel C20H10I2O5
Molekylvægt (g/mol) 584.104
MDL nummer MFCD00036461
InChI nøgle RUEQYKGDINYYHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4',5'-diiodofluorescein c.i. 45425:1, 3',6'-dihydroxy-4,5-diiodospiro 2-benzofuran-1,9'-xanthen-3-one
PubChem CID 21863873
IUPAC navn 3',6'-dihydroxy-6,7-diiodspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-on
SMIL C1=CC2=C(C=C1O)OC3=C(C24C5=C(C(=C(C=C5)I)I)C(=O)O4)C=CC(=C3)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diiodofluorescein
Smeltepunkt 239°C to 241°C (decomposition)
Mængde 50 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 584.11