Få mere at vide
Diiododifluoromethan, TRC
Artikelnummer. 30384805
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30384805 500 mg
30369599 50 mg
30380831 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30384805 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD455383500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1184-76-5
Molekylær formel CF2I2
Molekylvægt (g/mol) 303.82
Synonym Difluorodiiodomethane
IUPAC navn difluor(diiodo)metan
SMIL FC(F)(I)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diiododifluoromethane
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/CF2I2/c2-1(3,4)5
Formel vægt 303.8057