missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diiodochloromethane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diiodochloromethane |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CHClI2/c2-1(3)4/h1H |
| Formel vægt | 301.7856 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?