Få mere at vide
Diiodoacetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diiodoacetonitrile |
| CAS | 959961-04-7 |
| Molekylær formel | C2HI2N |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,2-Diiodoacetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C2HI2N/c3-2(4)1-5/h2H |
| SMIL | IC(I)C#N |
| IUPAC navn | 2,2-diiodoacetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.84 |
| Formel vægt | 292.8198 |