Få mere at vide
Diiodoacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diiodoacetic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2I2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6) |
| Formel vægt | 311.8144 |
| Procent renhed | >95% |