Få mere at vide
Diiodo(p-cymene)ruthenium(II) dimer
Artikelnummer. 15492787
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15492787 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15492787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046886.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 90614-07-6
Diiod(p-cymen)ruthenium(II)dimer kan anvendes som katalysator for mange reaktioner, såsom ruthenium-katalyseret hydrogenering, fremstilling af Walphos-type ferrocenyl-aryl diphosphin ligander, ruthenium-katalyserede syntesereaktioner og enantioselektive og hydrogenering af olefinketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90614-07-6
MDL nummer MFCD08064027
Synonym Di-μ-iodobis[(p-cymene)iodoruthenium(II)]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diiodo(p-cymene)ruthenium(II) dimer
Farve Brun-Gul
Mængde 1 g
Følsomhed Light and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 978.2
Fysisk form Krystallinsk fast stof