Få mere at vide
Dihydrozeatin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydrozeatin |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N5O/c1-7(4-16)2-3-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h5-7,16H,2-4H2,1H3,(H2,11,12,13,14,15) |