Få mere at vide
Dihydroxybis(ammonium lactato)titanium(IV), 50% w/w aq. soln.
Artikelnummer. 11396129
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11396129 250 g 250g
11345407 1 kg 1kg
11335407 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11396129 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042676.30
Request Bulk or Custom Format
Vandopløseligt titaniumkompleks
Dihydroxybis(ammoniumlactato)titan(IV) bruges til fremstilling af vandopløseligt titaniumkompleks.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65104-06-5
MDL nummer MFCD00072736
Synonym Titanium(IV) bis(ammonium lactato)dihydroxide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydroxybis (ammonium lactato)titanium (IV)
Farve Gul
Tæthed 1.21 g/mL
Flammepunkt 47°C (118°F)
Brydningsindeks 1.438
Mængde 250 g
FN nummer UN1993
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 294.1
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dihydroxybis(ammonium lactato)titanium(IV), 50% w/w aqueous solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dihydroxybis(ammonium lactato)titanium(IV)