missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dihydroxybis(2-methyl-2-phenylpropyl)-stannane (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30428413
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428413 25 mg
30414484 100 mg
30415986 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30428413 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS12540025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 162476-39-3
Molekylær formel C20 H28 O2 Sn
Molekylvægt (g/mol) 419.15
Synonym Stannane, dihydroxybis(2-methyl-2-phenylpropyl)-, Dihydroxybis(2-methyl-2-phenylpropyl)stannane
IUPAC navn dihydroxy-bis(2-methyl-2-phenylpropyl)stannane
SMIL CC(C)(C[Sn](O)(O)CC(C)(C)c1ccccc1)c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dihydroxy-bis(2-methyl-2-phenylpropyl)stannane
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/2C10H13.2H2O.Sn/c2*1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;;;/h2*4-8H,1H2,2-3H3;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Formel vægt 420.1111
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.