missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dihydroxy Oxaliplatin-Pt(IV), TRC

Artikelnummer. 30137620
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137620 5 mg
30012854 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137620 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4541855MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 111321-67-6
Molekylær formel C8 H16 N2 O6 Pt
Molekylvægt (g/mol) 431.3
Synonym Platinum, [(1R,2R)-1,2-cyclohexanediamine-kappaN1,kappaN2][ethanedioato(2-)-kappaO1,kappaO2]dihydroxy-, (OC-6-33)-, Platinum, (1,2-cyclohexanediamine-N,N')[ethanedioato(2-)-O,O']dihydroxy-, [OC-6-33-(1R-trans)]- (9CI), 1,2-Cyclohexanediamine, platinum complex, (1R-trans)-, Oxaliplatin Imp. C (EP), Oxaliplatin Related Compound C (USP)
SMIL O[Pt+2]12(O)([NH2][C@@H]3CCCC[C@H]3[NH2]1)[O-]C(=O)C(=O)[O-]2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (OC-6-33)-[(1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine-kappaN,kappaN'][ethanedioato(2-)-kappaO1,kappaO2]-dihydroxyplatinum
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C6H14N2.C2H2O4.2H2O.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;3-1(4)2(5)6;;;/h5-6H,1-4,7-8H2;(H,3,4)(H,5,6);2*1H2;/q;;;;+4/p-4/t5-,6-;;;;/m1..../s1
Formel vægt 431.0656
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.