missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dihydroxy Melphatalan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydroxy Melphatalan |
| CAS | 72143-20-5 |
| Molekylær formel | C13H20N2O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-L-phenylalanine, 3-[p-[bis(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]alanine, Melphalan Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O4/c14-12(13(18)19)9-10-1-3-11(4-2-10)15(5-7-16)6-8-17/h1-4,12,16-17H,5-9,14H2,(H,18,19)/t12-/m0/s1 |
| SMIL | OCCN(CCO)C1=CC=C(C[C@H](N)C(O)=O)C=C1 |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.31 |
| Formel vægt | 268.1423 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?