Få mere at vide
Dihydrouracil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16439366
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16439366 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16439366 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW012926
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
MedChemExpress Dihydrouracil (5,6-Dihydrouracil), a metabolite of Uracil, can be used as a marker for identification of dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD)-deficient.
Dihydrouracil (5,6-Dihydrouracil), a metabolite of Uracil, can be used as a marker for identification of dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD)-deficient.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydrouracil
CAS 504-07-4
Farve White to Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C4H6N2O2
Mængde 100 mg
Synonym 5,6-Dihydrouracil
Opløselighedsinformation DMSO : 14.29 mg/mL (125.24 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1CCNC(N1)=O
Molekylvægt (g/mol) 114.1
Formel vægt 114.1
Procent renhed 98.07%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism