Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydrostreptomycin Sulfate |
| Emballage | Plastic bottle |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 3894221 |
| Formel vægt | 1461.42 |
| Fysisk form | Powder |