Få mere at vide
Dihydrostreptomycin sulfate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492319
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16492319 1 g
1 options
Artikelnummer. 16492319 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1241
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
MedChemExpress Dihydrostreptomycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic, used to treat bacterial diseases in cattle, pigs and sheep.
Dihydrostreptomycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic, used to treat bacterial diseases in cattle, pigs and sheep.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydrostreptomycin sulfate
CAS 5490-27-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H41N7O12.3/2H2SO4
Mængde 1 g
Synonym Dihydrostreptomycin sesquisulfate
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 200 mg/mL (273.71 mM)
SMIL O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@](O[C@@H]2O[C@@H](C)[C@](O)(CO)[C@H]2O[C@@]3([H])[C@@H](NC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O3)([H])[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]1NC(N)=N.[1.5H2SO4]
Molekylvægt (g/mol) 730.71
Formel vægt 730.71
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation