missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dihydrostreptomycin sulfate, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31000571
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31000571 25 g 25g
30994037 1 g 1g
30991986 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 31000571 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD12507825g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

≥730 IU/mg (dried substance)

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dihydrostreptomycin sulfate
CAS 5490-27-7
Molekylær formel C42H88N14O36S3
MDL nummer MFCD02094085
Mængde 25 g
SMIL O[C@]1([C@H]([C@H](O[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)NC(N)=N)O)NC(N)=N)O[C@H]1C)O[C@H]3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](O3)CO)O)O)NC)CO.O[C@]4([C@H]([C@H](O[C@@H]5[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5O)O)NC(N)=N)O)NC(N)=N)O[C@H]4C)O[C@H]6[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](O6)CO)O)O)NC)CO.O=S(O)(O)=O.O=S(O)(O)=O.O=S(O)(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 1461.42
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.