Få mere at vide
MedChemExpress Dihydrosanguinarine
Artikelnummer. 16461588
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16461588 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16461588 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0902
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
MedChemExpress Dihydrosanguinarine is a natural compound isolated from the leaves of Macleaya microcarpa; has antifungal and anticancer activity.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 333.34 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
CAS 3606-45-9
Produkttype Natural Products
Renhed 98.04%
Opløselighed DMSO : 5.2 mg/mL (15.60 mM∣Need ultrasonic and warming)
Synonym 13,14-Dihydrosanguinarine
Mål Fungal