Få mere at vide
Dihydrosafrole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydrosafrole |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-2-3-8-4-5-9-10(6-8)12-7-11-9/h4-6H,2-3,7H2,1H3 |
| Formel vægt | 164.0837 |
| Procent renhed | >95% |