missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(-)-Dihydroquinine, TRC

Artikelnummer. 30386591
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30386591 10 g
30381635 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30386591 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44991510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 522-66-7
Molekylær formel C20 H26 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 326.43
Synonym Cinchonan-9-ol, 10,11-dihydro-6'-methoxy-, (8α,9R)-, Hydroquinine (6CI,7CI,8CI), (-)-10,11-Dihydroquinine, (-)-Dihydroquinine, (-)-Hydroquinine, (8α,9R)-10,11-Dihydro-6'-methoxycinchonan-9-ol, 10,11-Dihydroquinine, Dihydroquinine, NSC 41799
IUPAC navn (R)-[(2S,4S,5R)-5-ethyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol
SMIL CC[C@H]1CN2CC[C@H]1C[C@H]2[C@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (-)-Dihydroquinine
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C20H26N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h4-6,8,11,13-14,19-20,23H,3,7,9-10,12H2,1-2H3/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
Formel vægt 326.1994
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.