missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(+)-Dihydroquinidine, TRC

Artikelnummer. 30377561
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377561 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377561 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4520951G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (+)-Dihydroquinidine
CAS 1435-55-8
Molekylær formel C20H26N2O2
Mængde 1 g
Synonym Cinchonan-9-ol, 10,11-dihydro-6'-methoxy-, (9S)-, Hydroquinidine (6CI,7CI,8CI), (+)-Hydroquinidine, (9S)-10,11-Dihydro-6'-methoxycinchonan-9-ol, 10,11-Dihydroquinidine, Dihydroquinidine, Hydroconquinine
InChI formel InChI=1S/C20H26N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h4-6,8,11,13-14,19-20,23H,3,7,9-10,12H2,1-2H3/t13-,14-,19+,20-/m0/s1
SMIL CC[C@H]1CN2CC[C@H]1C[C@@H]2[C@@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
Molekylvægt (g/mol) 326.43
Formel vægt 326.1994
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.