Få mere at vide
Dihydropyran, TRC
Artikelnummer. 30374919
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30374919 100 g
1 options
Artikelnummer. 30374919 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD453405100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydropyran
CAS 110-87-2
Molekylær formel C5H8O
Mængde 100 g
Synonym 3,4-Dihydro-2H-pyran, 3,4-Dihydro-1,2-pyran, Dihydro-pyran, 2,3-Dihydro-4H-pyran, 2,3-Dihydro-γ-pyran, 2H-3,4-Dihydropyran, 3,4-Dihydro-2H-pyran, 5,6-Dihydro-4H-pyran, Dihydro-2H-pyran, Dihydropyran, NSC 57860, NSC 73472, δ2-Dihydropyran, DHP
InChI formel InChI=1S/C5H8O/c1-2-4-6-5-3-1/h2,4H,1,3,5H2
SMIL C1COC=CC1
Molekylvægt (g/mol) 84.12
Formel vægt 84.0575