Få mere at vide
Dihydrophytol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydrophytol |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H42O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h17-21H,6-16H2,1-5H3 |
| Formel vægt | 298.3236 |