missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dihydroorotate Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30377216
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377216 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377216 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD449975250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dihydroorotate Acid Methyl Ester
CAS 23903-57-3
Molekylær formel C6 H8 N2 O4
Mængde 250 mg
Synonym Hydroorotic Acid Methyl Ester, Methyl Dihydroorotate, Hexahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O4/c1-12-5(10)3-2-4(9)8-6(11)7-3/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8,9,11)
SMIL COC(=O)C1CC(=O)NC(=O)N1
IUPAC navn methyl 2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 172.14
Formel vægt 172.0484
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.