missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dihydroorotate Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydroorotate Acid Methyl Ester |
| CAS | 23903-57-3 |
| Molekylær formel | C6 H8 N2 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Hydroorotic Acid Methyl Ester, Methyl Dihydroorotate, Hexahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O4/c1-12-5(10)3-2-4(9)8-6(11)7-3/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8,9,11) |
| SMIL | COC(=O)C1CC(=O)NC(=O)N1 |
| IUPAC navn | methyl 2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.14 |
| Formel vægt | 172.0484 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?