missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dihydroneopterin, TRC

Artikelnummer. 30371643
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371643 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30371643 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4536001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dihydroneopterin
CAS 1218-98-0
Molekylær formel C9 H13 N5 O4
Mængde 1 mg
Synonym 2-Amino-7,8-dihydro-6-[(1S,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]-4(3H)-pteridinone, D-Erythro-1-(2-amino-7,8-dihydro-4-hydroxy-6-pteridinyl)-1,2,3-propanetrio, [S-(R*,S*)]-2-Amino-7,8-dihydro-6-(1,2,3-trihydroxypropyl)-4(1H)-pteridinone, 2-Amino-7,8-dihydro-6-[(1S,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]-4(1H)-pteridinone, 2-Amino-4-hydroxy-6-(D-erythro-1,2,3-trihydroxypropyl)-7,8-dihydropteridine, 2-Amino-4-hydroxy-6-(D-erythro-1',2',3'-trihydroxypropyl)-7,8-dihydropteridine, 7,8-Dihydro-D-erythro-neopterin, 7,8-Dihydro-D-neopterin, 7,8-Dihydroneopterin, D-erythro-7,8-Dihydroneopterin
InChI formel InChI=1S/C9H13N5O4/c10-9-13-7-5(8(18)14-9)12-3(1-11-7)6(17)4(16)2-15/h4,6,15-17H,1-2H2,(H4,10,11,13,14,18)/t4-,6-/m1/s1
SMIL NC1=NC2=C(N=C(CN2)[C@@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)N1
IUPAC navn 2-amino-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]-7,8-dihydro-3H-pteridin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 255.1
Formel vægt 255.231
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.