Få mere at vide
Dihydroneopterin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Dihydroneopterin |
| CAS | 1218-98-0 |
| Molekylær formel | C9 H13 N5 O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-Amino-7,8-dihydro-6-[(1S,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]-4(3H)-pteridinone, D-Erythro-1-(2-amino-7,8-dihydro-4-hydroxy-6-pteridinyl)-1,2,3-propanetrio, [S-(R*,S*)]-2-Amino-7,8-dihydro-6-(1,2,3-trihydroxypropyl)-4(1H)-pteridinone, 2-Amino-7,8-dihydro-6-[(1S,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]-4(1H)-pteridinone, 2-Amino-4-hydroxy-6-(D-erythro-1,2,3-trihydroxypropyl)-7,8-dihydropteridine, 2-Amino-4-hydroxy-6-(D-erythro-1',2',3'-trihydroxypropyl)-7,8-dihydropteridine, 7,8-Dihydro-D-erythro-neopterin, 7,8-Dihydro-D-neopterin, 7,8-Dihydroneopterin, D-erythro-7,8-Dihydroneopterin |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N5O4/c10-9-13-7-5(8(18)14-9)12-3(1-11-7)6(17)4(16)2-15/h4,6,15-17H,1-2H2,(H4,10,11,13,14,18)/t4-,6-/m1/s1 |
| SMIL | NC1=NC2=C(N=C(CN2)[C@@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)N1 |
| IUPAC navn | 2-amino-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]-7,8-dihydro-3H-pteridin-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.1 |
| Formel vægt | 255.231 |