Få mere at vide
Dihydronarwedine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydronarwedine |
| CAS | 21041-10-1 |
| Molekylær formel | C17 H21 N O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-one, 4a,5,7,8,9,10,11,12-octahydro-3-methoxy-11-methyl-, (4aS,8aR)-, Galanthamine, 3-deoxy-1,2-dihydro-3-oxo- (9CI), Lycoramine, 2-deoxy-2-oxo- (8CI), Lycoramine, deoxyoxo- (7CI), (4aS,8aR)-4a,5,7,8,9,10,11,12-Octahydro-3-methoxy-11-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-one, 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepine, galanthamine deriv., (-)-Dihydrogalanthaminone, (-)-Lycoraminone, Dihydronarwedine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO3/c1-18-8-7-17-6-5-12(19)9-14(17)21-16-13(20-2)4-3-11(10-18)15(16)17/h3-4,14H,5-10H2,1-2H3/t14-,17-/m0/s1 |
| SMIL | COc1ccc2CN(C)CC[C@@]34CCC(=O)C[C@@H]3Oc1c24 |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.35 |
| Formel vægt | 287.1521 |