Få mere at vide
Dihydromyrcenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydromyrcenol |
| CAS | 18479-58-8 |
| Molekylær formel | C10 H20 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2,6-Dimethyl-7-octen-2-ol, 1,1,5-Trimethyl-6-heptenol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O/c1-5-9(2)7-6-8-10(3,4)11/h5,9,11H,1,6-8H2,2-4H3 |
| SMIL | CC(CCCC(C)(C)O)C=C |
| IUPAC navn | 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.265 |
| Formel vægt | 156.151 |