Få mere at vide
Dihydrolysergic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydrolysergic Acid |
| CAS | 5878-43-3 |
| Molekylær formel | C16 H18 N2 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (8β)-6-Methylergoline-8-carboxylic acid, Ergoline-8β-carboxylic acid, 6-methyl- (8CI), Lysergic acid, dihydro- (6CI,7CI), 6-Methyl-8β-carboxyergoline, 6-Methyl-8β-ergolinecarboxylic acid, 9,10-Dihydro-D-lysergic acid, 9,10-Dihydrolysergic acid I, 9,10α-Dihydrolysergic acid, D-Dihydrolysergic acid I, Dihydrolysergic acid, Lysergic acid, 9,10-dihydro-, I |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2O2/c1-18-8-10(16(19)20)5-12-11-3-2-4-13-15(11)9(7-17-13)6-14(12)18/h2-4,7,10,12,14,17H,5-6,8H2,1H3,(H,19,20)/t10-,12-,14-/m1/s1 |
| SMIL | CN1C[C@@H](C[C@H]2[C@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34)C(=O)O |
| IUPAC navn | (6aR,9R,10aR)-7-methyl-6,6a,8,9,10,10a-hexahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.33 |
| Formel vægt | 270.1368 |