Få mere at vide
Dihydrokavain, MedChemExpress
Beskrivelse
Dihydrokavain is one of the six major kavalactones found in the kava plant
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydrokavain |
| CAS | 587-63-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H16O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 7,8-Dihydrokawain 7,8-Dihydrokavain Marindinin |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (430.51 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C=C(OC)C[C@H](CCC2=CC=CC=C2)O1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.28 |
| Vis mere |