Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Dihydrokainic acid
Beskrivelse
Dihydrokainic acid is an EAAT2(GLT1)-selective non-transportable inhibitor of L-glutamate and L-aspartate uptake (Ki = 23 μM). 130-fold selective over EAAT1 and EAAT3 (Ki > 3 mM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydrokainic acid |
| Mængde | 1 mg |
| Formel vægt | 215.25 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.25 |