Få mere at vide
Dihydrojasmon, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439556
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439556 25 g 25g
11449556 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439556 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19298.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1128-08-1 | C11H18O | 166.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1128-08-1
Molekylær formel C11H18O
Molekylvægt (g/mol) 166.26
MDL nummer MFCD00036480
InChI nøgle YCIXWYOBMVNGTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrojasmone, 3-methyl-2-pentylcyclopent-2-enone, jasmone, dihydro, 2-cyclopenten-1-one, 3-methyl-2-pentyl, 2-pentyl-3-methyl-2-cyclopenten-1-one, dihydrojasmone natural, 3-methyl-2-n-pentanyl-2-cyclopenten-1-one, 2-amyl-3-methyl-2-cyclopenten-1-one, unii-y953r7pp90, fema no. 3763
PubChem CID 62378
IUPAC navn 3-methyl-2-pentylcyclopent-2-en-1-on
SMIL CCCCCC1=C(C)CCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydrojasmone
Tæthed 0.91
Kogepunkt 120°C to 121°C (12 mmHg)
Flammepunkt 121°C (250°F)
Brydningsindeks 1.479
Mængde 25 g
Beilstein 1906471
Formel vægt 166.26
Procent renhed 97%