missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dihydroisolysergic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30376918
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376918 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30376918 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4502551MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dihydroisolysergic Acid Methyl Ester
CAS 5143-94-2
Molekylær formel C17H20N2O2
Mængde 1 mg
Synonym 9,10-Dihydroisolysergic Acid I Methyl Ester, 6-Methylergoline-8-carboxylic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C17H20N2O2/c1-19-9-11(17(20)21-2)6-13-12-4-3-5-14-16(12)10(8-18-14)7-15(13)19/h3-5,8,11,13,15,18H,6-7,9H2,1-2H3/t11-,13+,15+/m0/s1
SMIL [H][C@]1([C@]2([H])C[C@H](C(OC)=O)CN1C)CC3=CNC4=C3C2=CC=C4
IUPAC navn methyl (6aR,9S,10aR)-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 284.35
Formel vægt 284.15
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.