Få mere at vide
Dihydrogenistein, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydrogenistein |
| CAS | 21554-71-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15 H12 O5 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4',5,7-Trihydroxyisoflavan-4-one, 4',5,7-trihydroxyisoflavanonel, 2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-6,11,16-18H,7H2 |
| SMIL | Oc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)cc(O)c3C2=O |
| IUPAC navn | 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.25 |
| Vis mere |