Få mere at vide
Dihydrogenhexahydroxyplatinat(IV), 99,9% (metalbasis), Pt 61,0% min
Beskrivelse
Dihydrogenhexahydroxyplatinat(IV) bruges som en precursor til fremstilling af platindioxid (II), en katalysator for hydrogenering og hydrogenolyse af carbonylgruppe- eller C-Cl-bindinger i acylchlorider. Det fungerer også som en forløber for at producere andre platinforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydrogen hexahydroxyplatinate(IV) |
| Smeltepunkt | (nedbrydning) |
| Farve | Gul |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 299.17 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Pt ≤61.0% |
| Vis mere |