Få mere at vide
Dihydrogenhexahydroxyplatinat(IV), 99,9% (metalbasis), Pt 61,0% min
Artikelnummer. 11301708
Skift visning
Mængde:
0.5 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11301708 0.5 g 0.5g
11391698 1 g 1g
11381698 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11301708 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011052.02
 Begrænset vare
På lager
CAS: 51850-20-5 | H8O6Pt | 299,14 g/mol
Dihydrogenhexahydroxyplatinat(IV) bruges som en precursor til fremstilling af platindioxid (II), en katalysator for hydrogenering og hydrogenolyse af carbonylgruppe- eller C-Cl-bindinger i acylchlorider. Det fungerer også som en forløber for at producere andre platinforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51850-20-5
Molekylær formel H8O6Pt
Molekylvægt (g/mol) 299.14
MDL nummer MFCD00058744
InChI nøgle ILXDKMTYQJUXAB-UHFFFAOYSA-J
Synonym Hexahydroxyplatinic acid; Hydrogen hexahydroxyplatinate(IV)
IUPAC navn platin(4+) dihydrogenhexahydroxid
SMIL [H+].[H+].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Pt+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydrogen hexahydroxyplatinate(IV)
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Gul
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 0.5 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 299.17
Procent renhed 99.9%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt ≤61.0%
Fysisk form Krystallinsk