Få mere at vide
Dihydrogenhexafluorzirconat, 45% w/w aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338268
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11338268 2 kg 2kg
11328268 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11338268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039462.A3
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Dihydrogenhexafluorzirconat bruges til fremstilling af optisk glas og fluozirconat. Det fungerer som en forløber for zirconiumdioxid keramiske tynde film. Desuden bruges det til overfladeforbehandlinger på stål for at forhindre korrosion. Ud over dette bruges det i produktionen af atomenergiindustrien, avancerede elektriske materialer og ildfaste materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12021-95-3
Molekylær formel F6H2Zr
Molekylvægt (g/mol) 207.23
MDL nummer MFCD00082965
InChI nøgle PZFQYBOZXGWNAM-UHFFFAOYSA-H
Synonym Hexafluorozirconic acid; Hydrogen hexafluorozirconate
Specifications
Kemisk navn eller materiale Dihydrogen hexafluorozirconate
Farve Farveløs
Tæthed 1.51 g/mL
Mængde 2 kg
FN nummer UN2922
Opløselighedsinformation Blandet med syre-base-opløsninger.
Formel vægt 207.22
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 45% w/w aq. soln.
Fysisk form Væske