Få mere at vide
Dihydrogenhexafluorzirconat, 20% w/w aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318268
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318268 5 kg 5kg
11308268 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039461.A7
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12021-95-3
Molekylær formel F6H2Zr
Molekylvægt (g/mol) 207.23
MDL nummer MFCD00082965
InChI nøgle PZFQYBOZXGWNAM-UHFFFAOYSA-H
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydrogen hexafluorozirconate
Farve Grøn
Tæthed 1.52 g/mL
Mængde 5 kg
FN nummer UN3264
Formel vægt 207.22
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 20% w/w aq. soln.
Fysisk form Væske