Learn More
Dihydrogenhexafluorzirconat, 20% w/w aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11308268
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 kg
5 kg
Unit Size:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11308268 1 kg 1kg
11318268 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11308268 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 039461.A1
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12021-95-3
Molekylær formel F6H2Zr
Molekylvægt (g/mol) 207.23
MDL nummer MFCD00082965
InChI nøgle PZFQYBOZXGWNAM-UHFFFAOYSA-H
Specifications
Kemisk navn eller materiale Dihydrogen hexafluorozirconate
Farve Grøn
Tæthed 1.52 g/mL
Mængde 1 kg
FN nummer UN3264
Formel vægt 207.22
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 20% w/w aq. soln.
Fysisk form Væske
RUO– Kun brug til forskning
Product Title
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.