Få mere at vide
Dihydrogenhexachlorplatinat(IV) opløsning, Pt 20% (fortsat Pt), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420251
Skift visning
Mængde:
1 Ea.
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420251 1 Ea. 10g
1 options
Artikelnummer. 11420251 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040177.NC
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 16941-12-1 | H{2}Cl{6}Pt
Dihydrogenhexachlorplatinat(IV) anvendes som katalysator ved bestemmelse af kalium og til rensning af platin. Det bruges også i katalysereaktioner, galvanisering, fotografering, platinspejle, print til ætsning af zink, producerer fine farver i glas og porcelæn, uudslettelig blæk og i mikroskopi. I nærvær af kobber(II)chlorid bruges det til at katalysere fotooxygeneringen af alkoholer til aldehyder eller ketoner. Det spiller en vigtig rolle i intramolekylær hydrosilylering af en alkyn og hydrosilyleringsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 16941-12-1
Fysisk form Væske
Mængde 1 Ea.
Molekylær formel H{2}Cl{6}Pt