Få mere at vide
Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) solution, Pt 20% (cont. Pt)
Artikelnummer. 11430251
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430251 0.5 g 0.5g
11410251 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430251 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040177.NJ
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 16941-12-1
Dihydrogenhexachlorplatinat(IV) anvendes som katalysator ved bestemmelse af kalium og til rensning af platin. Det bruges også i katalysereaktioner, galvanisering, fotografering, platinspejle, print til ætsning af zink, producerer fine farver i glas og porcelæn, uudslettelig blæk og i mikroskopi. I nærvær af kobber(II)chlorid bruges det til at katalysere fotooxygeneringen af alkoholer til aldehyder eller ketoner. Det spiller en vigtig rolle i intramolekylær hydrosilylering af en alkyn og hydrosilyleringsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16941-12-1
MDL nummer MFCD00011330
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) solution
Farve Rød til Brun
Fysisk form Væske
Mængde 0.5 g
Lineær formel H2PtCl6
FN nummer UN3264
Merck Index 14,7526
Opløselighedsinformation Miscible with water,alcohol,acetone,ethyl acetate and ether.
Formel vægt 409.82 (Anhydrous)
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 20% (cont. Pt)