Få mere at vide
Dihydrogen hexachloroplatinat(IV) hydrat, Premion™ 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11300288
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11300288 1 g 1g
11390278 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11300288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043696.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 26023-84-7 | Cl6H2Pt | 409,80 g/mol
Dihydrogenhexachlorplatinat(IV)-hydrat bruges til fremstilling af platinmetal og dets forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26023-84-7
Molekylær formel Cl6H2Pt
Molekylvægt (g/mol) 409.80
MDL nummer MFCD00149909
InChI nøgle ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Synonym Hexachloroplatinic acid hydrate
IUPAC navn dihydrogen hexachlorplatintetrakis(ylium)
SMIL [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
Smeltepunkt 60°C (decomposition)
Farve Rød til Brun
Analyseprocentområde 99.999% (metals basis)
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,acetone,ethyl acetate and ether.
Formel vægt 409.82 (Anhydrous)
Fysisk form Krystaller