Få mere at vide
Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11361698
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11361698
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011051.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For Catalysis, Electroplating, pHotography | CAS: 26023-84-7 | Cl6H2Pt | 409.80 g/mol
Katalyse, galvanisering, fotografering, platinspejle, tryk til ætsning af zink, fremstilling af fine farver i glas og porcelæn, uudslettelig blæk, mikroskopi.Dihydrogenhexachlorplatinat(IV)hexahydrat anvendes til bestemmelse af kalium. Det bruges også til rensning af platin ved at behandle det med ammoniumchlorid efterfulgt af opvarmning af ammoniumhexachlorplatinat med hydrogen giver elementært platin. Det finder også anvendelse i katalyse, galvanisering, fotografering, platinspejle, tryk til ætsning af zink, fremstilling af fine farver i glas og porcelæn, uudslettelig blæk og mikroskopi. Det er en forløber for fremstilling af andre platinkatalysatorer. Ud over dette bruges det også som et analytisk reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26023-84-7
Molekylær formel Cl6H2Pt
Molekylvægt (g/mol) 409.80
MDL nummer MFCD00149909
InChI nøgle ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Synonym CPA, Chloroplatinic acid
IUPAC navn dihydrogen hexachlorplatintetrakis(ylium)
SMIL [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale Dihydrogen hexachloroplatinate (IV) hexahydrate
Smeltepunkt 60°C (decomposition)
Farve Orange til hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.9% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol,ether,ethyl acetate and acetone. Insoluble in nitric acid.
Formel vægt 409.82 (Anhydrous)
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Red-brown crystals or lump
Tæthed 2.43